Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KATNA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9308R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9308R-CY5
Anti-KATNA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Microtubules are polymers of alpha and beta subunits that form the mitotic spindle and assist in the organization of membranous organelles during interphase. Katanin p60 A1, also known as KATNA1, is a 491 amino acid protein that belongs to the AAA ATPase family and is involved in microtubule regulation. Localized to the cytoplasm and to the centrosome, Katanin p60 A1 functions to sever and disassemble microtubules in an ATP-dependent manner, thus promoting the rapid reorganization of cellular microtubule arrays and playing an important role in microtubule release from the centrosome after nucleation. Katanin p60 A1, which exists as two alternatively spliced isoforms, can homooligomerize into hexameric rings whose activity is stimulated by the presence of microtubules.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KATNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité