Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9342R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9342R-CY7
Anti-MARCH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. MARCH8 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 8), also known as MIR or RNF178 (RING finger protein 178), is a 291 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to vesicle membranes and contains one RING-CH-type zinc finger. Expressed in a variety of tissues, including immature dendritic cells, MARCH8 functions as an E3 ubiquitin ligase that is thought to regulate immune responses by promoting the ubiquitination and subsequent degradation of target proteins, such as B7-2 and CD71.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MARCH8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité