Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9367R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9367R-CY5.5
Anti-PSMD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
In eukaryotic cells, selective breakdown of cellular proteins is ensured by two distinct pathways, ubiquitination and degradation by the 26S proteasome. At specific stages of development, embryo- and tissue-specific components of the 26S proteasome are formed by developmentally regulated alternative splicing, including Rpn10a through Rpn10e (also designated pUb-R2 through pUb-R5). The pUb-R2 subunit, originally identified as S5a, is ubiquitously expressed and may perform proteolysis constitutively in a wide variety of cells. p44S10 is a highly conserved proteasome regulatory subunit that is expressed in heart, liver, skeletal muscle and pancreas. In addition to normal tissue expression, p44S10 is also expressed in several melanoma cell lines, such as MCF-7, 451Lu and WM164. Since forced expression of p44S10 in radial growth phase melanoma cells results in an increase in cellular proliferation, p44S10 may represent a potential link between regulation of proteasome activity and tumor cell proliferation in vivo.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSMD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité