Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9384R-CY5.5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-9384R-CY5.5
Anti-CNOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CNOT2 (CCR4-NOT transcription complex subunit 2) is a ubiquitous protein encoded by the human gene CNOT2. CNOT2 belongs to the CNOT2/3/5 family and is part of the CCR4-NOT complex. The CCR4-NOT complex is an evolutionarily conserved, multi-component complex known to be involved in transcription as well as mRNA degradation. Various subunits (e.g. CNOT1, CNOT2) are involved in influencing nuclear hormone receptor activities. The CCR4-NOT complex is also involved in the regulation of Histone H3 lysine 4 methylation through a ubiquitin-dependent pathway that likely involves the proteasome. Increased expression of the CNOT2 subunit acts to strongly repress transcription by RNA polymerase II. This repressive effect is mediated by a conserved NOT-Box, which is located at the C-terminus of CNOT2 proteins. Repression by the NOT-Box is sensitive to treatment with the histone deacetylase (HDAC) inhibitor trichostatin A.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNOT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité