Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9453R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9453R-CY3
Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Glycolysis is an evolutionarily conserved series of ten chemical reactions that utilizes eleven enzymes to concomitantly generate pyruvate and ATP from glucose. fructose kinase-2/fructose 2,6-bisphosphatase (PFK-2) stimulates the synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. Glycogen phosphorylase (also known as GP) is an allosteric enzyme important in carbohydrate metabolism. Its activity is regulated through either noncovalent binding of metabolites or by covalent modification. Glycogen phosphorylase catalyzes the phosphorylation of glycogen to Glc-1-P. There are three genes which encode the brain, liver and muscle forms of glycogen phosphorylase, PYGB, PYGL and PYGM. Because of its fundamental role in the metabolism of glycogen, glycogen phosphorylase has been a target for the design of inhibitory compounds, which could be valuable in the therapeutic treatment of type 2 diabetes mellitus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PYGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité