Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNNI3K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9458R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9458R-A350
Anti-TNNI3K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
TNNI3K, also known as CARK, is a 936 amino acid serine/threonine-protein kinase that is highly expressed in heart. Overexpression of TNNI3K leads to improved cardiac function by enhancing beating frequency and increasing contractile force and epinephrine response. TNNI3K suppresses phosphorylation of cardiac troponin I and p38/JNK-mediated apoptosis, therefore protecting the myocardium from ischemic injury. Administration of TNNI3K to mice with myocardial infarction improves cardiac performance and attentuates ventricular remodeling, suggesting that TNNI3K could be a promising target in the treatment of cardiac diseases. There are four isoforms of TNNI3K that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TNNI3 interacting kinase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité