Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STIL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9303R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9303R-A555
Anti-STIL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
TAL1 disruption at 1p32, a common rearrangement in the T-cell acute lymphoblastic leukemia, usually results in the formation of a SCL interrupting locus (SIL)-TAL1 fusion product. SIL is an immediate early gene whose expression is associated with cell proliferation. The Sil protein exhibits ubiquitous expression in hematopoietic cell lines and tissues. However, Sil protein levels remain tightly regulated during the cell cycle, achieving peak levels in mitosis and diminishing on transition to G1 phase. Overexpression of Sil in primary adenocarcinomas predicts metastatic spread, especially in lung tumors with increased mitotic activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STIL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité