Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9355R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9355R-CY5
Anti-PSMA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The gene encodes a 246-amino acid polypeptide containing an RNA binding motif, a putative nuclear localization signal, and phosphorylation sites. The alpha subunits comprises the outer rings of the proteasome. Some alpha subunits contain a functional nuclear localization signal; proteasomes are found in both the nuclear and cytoplasmic compartments of the cell. Alpha subunits may constitute a physical barrier that limits access of cytosolic proteins into the inner proteolytic chamber.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSMA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité