Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Protein S Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9512R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9512R-A350
Anti-Protein S Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Protein S (PROS) is a vitamin K-dependent plasma protein that inhibits blood clotting by serving as a cofactor for activated protein C (APC) and facilitates clearance of early apoptotic cells. In the plasma, circulating Protein S becomes inactive upon complexing with C4b-binding protein (C4BP); 60-70% of Protein S circulates in complex with C4BP. Calcium-dependent association of C4BP-Protein S with apoptotic cells influences the regulation of complement activation. Protein S has APC-independent anticoagulant activity through direct inhibition of prothrombin activation via interactions with Factor X A, Factor V A and phospholipids. Autosomal dominant Protein S deficiency (levels 15 to 37% of normal) correlates with severe recurrent venous thrombosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Protein S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité