Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALAS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9516R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9516R-CY3
Anti-ALAS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
5-aminolevulinate synthase 1 (ALAS-H) and 2 (ALAS-E) are two isoforms of ALAS, an enzyme catalyzing the first step of the heme biosynthetic pathway in mammals. The erythroid-specific isoenzyme, ALAS-E, regulates the first step of hematopoietic cell differentation and iron metabolism in the liver. ALAS-H is a housekeeping protein which mediates synthesis of early heme in the mitochondria of most cells. Succinyl CoA associates with ALAS-E in protein conformation change and translocation of ALAS-E into the mitochondria and does not interact with ALAS-H. The ALAS-E 5'-flanking region contains binding sites for nuclear activators such as GATA-1, NF-E2 and EKLF. Since the ALAS gene maps to the X chromosome, mutation of the gene leads to the pyridoxine-refractory X-linked sideroblastic anemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALAS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité