Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNTB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9548R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9548R-A350
Anti-FNTB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Mammalian protein farnesyl transferases are heterodimeric proteins containing two nonidentical Alpha and beta subunits that attach farnesyl residues to a cysteine at the fourth position from the COOH terminus of several proteins, including nuclear lamins and p21Ras proteins. The natural substrates contain the Cys-A-A-Xaa recognition sequence, where the A residues are aliphatic and Xaa represents methionine, serine, glutamine or cysteine. The purified farnesyl transferase is an a-b heterodimer. The beta subunit, which is known as FT beta, CAAX farnesyltransferase subunit beta, or Ras proteins prenyltransferase subunit beta, is a 437 amino acid protein that contains five PFTB repeats and binds the peptide substrate. The Alpha subunit is suspected to participate in formation of a stable complex with the substrate farnesyl pyrophosphate.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PGGT1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité