Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPNE6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9576R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9576R-FITC
Anti-CPNE6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Copine 6 is a 557 amino acid member of the copine family of evolutionarily conserved, soluble, calcium-dependent, membrane-binding proteins. Members of the copine family are involved in signal transduction and membrane trafficking. Arabidopsis thaliana mutants lacking copine proteins exhibit reduced cell number and smaller cell size, effects which may be due to a defect in vesicle fusion or transport. Copine 6 contains two N-terminal C2 domains and one C-terminal VWFA (von Willebrand factor A) domain, which is also referred to as the A domain or the core domain. As is characteristic of the copine family, copine 6 functions in membrane trafficking and is capable of binding phospholipids in a calcium-dependent manner. Copine 6 may also play a role in synaptic plasticity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPNE6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité