Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9603R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9603R-A647
Anti-TEF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
TEF-3, is a 427 amino acid member of the transcriptional enhancer factor (TEF) family of proteins that are characterized by the presence of a TEA DNA-binding domain. Localized to the nucleus and expressed primarily in skeletal muscle, TEF-3 functions as a transcriptional regulator by binding specifically and non-cooperatively to the M-CAT motif found in the promotors of muscle-specific genes, thereby directing their subsequent expression. TEF-3 contains one TEA DNA-binding domain and is expressed as multiple isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TEF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité