Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9705R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9705R-CY7
Anti-ITM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The type II integral membrane (ITM2) protein family consists of three members ITM2A (also designated E25), ITM2B and ITM2C. ITM2A expression is high in osteogenic and lymphoid tissues, while both ITM2B and ITM2C are expressed in brain. Mutations in the ITM2B gene can lead to familial British dementia (fbd), and autosomal dominant disease characterized by progressive dementia, spasticity, and cerebellar ataxia, or familial Danish dementia (fdd), an autosomal dominant disorder characterized by cataracts, deafness, progressive ataxia, and dementia. The ITM2A 263-amino acid protein contains an N-terminal cytosolic domain, an uncleaved signal anchor sequence, and a tyrosine-rich C-terminal domain. Human ITM2A shares 91% homology with mouse ITM2A.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ITM2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité