Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9624R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9624R-CY5
Anti-IMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Imp3, is a 184 amino acid protein that contains one S4 RNA-binding domain and is the mammalian homolog of the yeast Imp3 protein. Localized to the nucleus, Imp3 exists as a component of a heterotrimeric complex consisting of MPP10, Imp3 and Imp4 and, in this complex, plays a key role in early cleavage events during pre-18S ribosomal processing. The gene encoding Imp3 maps to human chromosome 15, which houses over 700 genes and comprises nearly 3% of the human genome. Angelman syndrome, Prader-Willi syndrome, Tay-Sachs disease and Marfan syndrome are all associated with defects in chromosome 15-localized genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité