Anti-MIEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9636R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9636R-CY3
Anti-MIEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Increases cell migration by inducing filopodia formation at the leading edge of migrating cells. Plays a role in regulation of apoptosis, possibly through control of CASP3. May be involved in a redox-related process (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MIEN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité