Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DENND2C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9667R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9667R-CY5.5
Anti-DENND2C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
DENND2C is a 928 amino acid protein that contains a dDENN domain, a DENN domain, and a uDENN domain and exists as three isoforms as a result of alternative splicing. The DENND2C protein is thought to target to actin filaments and control Rab9-dependent trafficking of mannose-6-phosphate receptor to lysosomes. The gene encoding DENND2C maps to human chromosome 1, the largest human chromosome which spans about 260 million base pairs and makes up 8% of the human genome. Other notable genes located on chromosome 1 include LMNA, which is associated with the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria, and the MUTYH gene, which is partially responsible for familial adenomatous polyposis. Stickler syndrome, Parkinsons, Gaucher disease and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DENND2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité