Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8573R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8573R-A647
Anti-DHRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Displays NADPH-dependent dicarbonyl reductase activity in vitro with 3,4-Hexanedione, 2,3-Heptanedione and 1-Phenyl-1,2-propanedione as substrates. No reductase activity is displayed in vitro with steroids, retinoids and sugars as substrates. Attenuates MDM2-mediated p53/TP53 degradation, leading to p53/TP53 stabilization and increased transcription activity, resulting in the accumulation of MDM2 and CDKN1A/p21.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DHRS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité