Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIPC-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8586R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8586R-CY3
Anti-GIPC-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GIPC2 is a 315 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and contains one PDZ domain. Expressed at high levels in kidney and colon and at lower levels in adult liver, GIPC2 interacts with SEMA5A and is thought to function as a scaffold protein, possibly modulating cell adhesion and growth factor signaling and playing a role in tumorigenesis. The gene encoding GIPC2 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GIPC-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité