Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR120 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8596R-A647EA 855 EUR InStock
BOSSBS-8596R-A647
Anti-GPR120 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
GPR120, a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors (GPCRs), is a 377 amino acid protein which is expressed in the intestine. GPR120 is a receptor for unsaturated long-chain FFAs (free fatty acids). FFAs act as signaling molecules and are an important energy source. They also employ various physiological responses through their GPCRs. One such response occurs when dietary FFAs stimulate GPR120. This stimulation promotes the secretion of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) in vivo and in vitro. GLP-1 belongs to the class of molecules known as the incretins, which are associated with insulin secreted from the pancreas as a result of food intake. GLP-1 also inhibits glucagon and gastric acid secretion and gastric emptying. Consequently, the role of GPR120 in the secretion of GLP-1 is critical in the treatment of diabetes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR120
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité