Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA B27 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8604R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8604R-HRP
Anti-HLA B27 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Major histocompatibility complex (MHC) molecules form an integral part of the immune response system. They are cell-surface receptors that bind peptides and present them to T lymphocytes. Human leukocyte antigens (HLAs) are polymorphic members of the MHC family that are specifically involved in the presentation of antigens to the T cell receptor. There are two classes of HLA antigens: class I (HLA-A, HLA-B and HLA-C) and class II (HLA-D). Class I molecules are expressed in nearly all cells and play a central role in the immune system by presenting peptides derived from the endoplasmic reticulum. The differential structural properties of MHC class I and class II molecules account for their respective roles in activating different populations of T lymphocytes. HLA-B encodes a membrane anchored heavy chain which hetero-dimerizes with a light chain (∫-2-Microglobulin) to form MHC-I. Polymorphisms yield hundreds of HLA-B alleles. The HLA-B27 allele appears with increased frequency in uveitis patients.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HLA B27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité