Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p53 FL-393 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8687R-CY5EA 855 EUR InStock
BOSSBS-8687R-CY5
Anti-p53 FL-393 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
p53, a DNA-binding, oligomerization domain- and transcription activation domain-containing tumor suppressor, upregulates growth arrest and apoptosis-related genes in response to stress signals, thereby influencing programmed cell death, cell differentiation, and cell cycle control mechanisms. p53 localizes to the nucleus, yet can be chaperoned to the cytoplasm by the negative regulator, MDM2. MDM2 is an E3 ubiquitin ligase that is upregulated in the presence of active p53, where it poly-ubiquitinates p53 for proteasome targeting. p53 fluctuates between latent and active DNA-binding conformations and is differentially activated through posttranslational modifications, including phosphorylation and acetylation. Mutations in the DNA-binding domain (DBD) of p53, amino acids 110-286, can compromise energetically-favorable association with cis elements and are implicated in several human cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: p53 FL-393
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité