Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Viperin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8718R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8718R-A488
Anti-Viperin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RSAD2 is a 361 amino acid protein that is involved in antiviral defense against pathogens such as Hep C, Cytomegalovirus and HIV-1. Localized to the cytosolic side of the endoplasmic reticulum and relocated to the Golgi apparatus upon viral infection, RSAD2 is thought to prevent viral budding by disrupting lipid rafts at the plasma membrane and supporting the Interferon-induced antiviral state of the cell. Additionally, RSAD2 can bind to and inactivate FDPS (an enzyme that is crucial for the synthesis of cholesterol and geranylated and farnesylated proteins), thereby playing a role in lipid synthesis. Overexpression of RSAD2 leads to abnormal lipid accumulation that is associated with atherosclerosis, a chronic inflammatory disease characterized by hardened arteries.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Viperin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité