Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PBLD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9032R-A555EA 879 EUR InStock
BOSSBS-9032R-A555
Anti-PBLD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
MAWDBP (MAWD binding protein), also known as PBLD (phenazine biosynthesis-like protein domain containing) or MAWBP, is a 288 amino acid protein that belongs to the phenazine biosynthesis-like protein (PhzF) family. It has been suggested that MAWDBP is the only representative of the PhzF family in the human genome. Expressed in most tissues, MAWDBP is a WD-40 repeat-containing β-propeller protein believed to participate in the MAPK signaling pathway. Involved in multiple basic cellular functions, expression of MAWDBP is elevated in several disease processes, including insulin resistance, folate deficiency and hypotension. It is thought that MAWDBP may also be involved in carcinogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PBLD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité