Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDZD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9037R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9037R-CY7
Anti-PDZD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Proteins containing PDZ domains have been shown frequently to bind the C-termini of transmembrane receptors or ion channels. They have also been shown to bind to other PDZ domain proteins and could possibly be involved in intracellular signalling. PDZK3 contains six PDZ domains and shares sequence similarity with pro-interleukin-16 (pro-IL-16). Like pro-IL-16, the encoded protein localizes to the endoplasmic reticulum and is thought to be cleaved by a caspase to produce a secreted peptide containing two PDZ domains. In addition, the PDZK3 gene is upregulated in primary prostate tumors and may be involved in the early stages of prostate tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDZD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité