Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIS3L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9052R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9052R-A350
Anti-DIS3L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The exosome is a multi-protein complex composed of several highly conserved subunits, some of which are 3’ to 5’ exoribonucleases. The complex is involved in a variety of cellular processes and is responsible for degrading unstable mRNAs that contain AU-rich elements (AREs) in their untranslated 3’ regions. DIS3, also known as RRP44, is a 958 amino acid protein that localizes to both the cytoplasm and the nucleus and contains one PINc domain. Widely expressed with highest expression in testis, DIS3 functions as a component of the exosome exoribonuclease complex and is required for processing of 7S pre-RNA into a mature nuclear complex and, ultimately, for proper mitotic progression. Abnormal expression levels of DIS3 may be associated with colon cancer, suggesting a role for DIS3 in tumorigenesis. Multiple isoforms of DIS3 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DIS3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité