Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIP1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9067R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9067R-CY5.5
Anti-HIP1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Huntington disease is associated with the expansion of a polyglutamine tract, greater than 35 repeats, in the HD gene product, huntingtin. HIP1, a membrane-associated protein, binds specifically to the N-terminus of human huntingtin. HIP1 is ubiquitously expressed in different brain regions at low levels and exhibits nearly identical subcellular fractionation as huntingtin. The HIP1 gene locates to the human chromosome 7q11.23. The huntingtin-HIP1 interaction is restricted to the brain and is inversely correlated to the polyglutamine length in the huntingtin, suggesting that loss of normal huntingtin-HIP1 interaction may compromise the membrane-cytoskeletal integrity in the brain. HIP1 contains an endocytic multidomain protein with a C-terminal Actin-binding domain, a central coiled-coil forming region and an N-terminal ENTH domain. HIP1 may be involved in vesicle trafficking; the structural integrity of HIP1 is crucial for maintenance of normal vesicle size in vivo. HIP12 is a non-proapoptotic member of the HIP gene family that is expressed in the brain and shares a similar subcellular distribution pattern with HIP1. However, HIP12 differs from HIP1 in its pattern of expression at both the mRNA and protein level. HIP12 does not directly interact with huntingtin but can interact with HIP1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HIP1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité