Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HNRNPU Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9092R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9092R-A647
Anti-HNRNPU Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) are thought to be involved in pre-mRNA processing. However, its role in the regulation of gene expression is as yet poorly understood. Proteins of the heterogeneous nuclear ribonucleoparticles (hnRNP) family form a structurally diverse group of RNA binding proteins implicated in various functions. Recently, hnRNP proteins have been shown to hinder communication between factors bound to different splice sites. Conversely, several reports have described a positive role for some hnRNP proteins in pre-mRNA splicing. hnRNP-U, also termed scaffold attachment factor A (SAF-A), binds to pre-mRNA and nuclear matrix/scaffold attachment region DNA elements.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HNRNPU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité