Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKS1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9097R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9097R-A647
Anti-ANKS1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The β-Amyloid protein precursor (AbPP) is a widely expressed transmembrane protein that is processed into the b-Amyloid (Ab) peptide, which accumulates in insoluble plaques in the brain of Alzheimer’s disease patients and AbPP intracellular domain (AID). AID may function as a pro-apoptotic peptide, a regulator of calcium homeostasis and a molecule involved in transcriptional regulation. The AID associated protein 1 (AIDA-1) is highly expressed in the brain and is regulated by AbPP. It interacts with AbPP to play a role in brain development. AIDA-1 also interacts with coilin in Cajal bodies to regulate pre-mRNA splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANKS1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité