Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASB17 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9135R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9135R-FITC
Anti-ASB17 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Members of the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family of proteins contain C-terminal regions of homology called the SOCS box, which serves to couple SOCS proteins and their binding partners with the Elongin B and C complex. Several other families of proteins also contain SOCS boxes, but differ from the SOCS proteins in the type of domain they contain upstream of the SOCS box. The largest family of SOCS box-containing proteins is the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) protein family. Members of the ASB family include ASB-1 through ASB-18 and are involved in a variety of biological processes. ASB-17 is a 295 amino acid member of this family. ASB-17 contains one ankyrin repeat and one SOCS box domain. ASB-17 is thought to be a substrate-recognition subunit of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin protein ligase complex. This complex mediates the ubiquitination of target proteins and their subsequent proteasomal degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASB17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité