Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM50 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9152R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9152R-CY3
Anti-TRIM50 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The tripartite motif (TRIM) family of proteins are characterized by a conserved TRIM domain that includes a coiled-coil region, a B-box type zinc finger, one RING finger and three zinc-binding domains. TRIM50 (tripartite motif containing 50), also known as TRIM50A or E3 ubiquitin-protein ligase TRIM50, is a 487 amino acid cytoplasmic protein that functions as an E3 ubiquitin-protein ligase. Containing one RING-type zinc finger, a B30.2/SPRY domain and a single B box-type zinc finger, TRIM50 belongs to the TRIM/RBCC family and undergoes post-translational auto-ubiquitination. TRIM50 exists as two alternatively spliced isoforms, designated TRIM50 alpha and TRIM50 beta, and has the ability to form dimers and trimers. The gene encoding TRIM50 maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité