Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9178R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9178R-CY3
Anti-MTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
X-linked recessive myotubular myopathy is a congenital muscular disease characterized by severe hypotonia and generalized muscle weakness that, in most cases, leads to early postnatal death. The gene responsible for myotubular myopathy MTM1 encodes a dual specificity phosphatase, named myotubularin, which is highly conserved through evolution. The gene for MTM1 is localized to a 300 kb critical region on human Xq128 between IDS and GRBRA3. Human MTM1, a 603 amino-acid protein, is mutated in myotubular myopathy. The largely related protein hMTMR2 is found mutated in a recessive form of Charcot-Marie-Tooth neuropathy. Myotubularin is primarily a lipid phosphatase that acts on phosphatidylinositol 3-monophosphate and is involved in the regulation of the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) pathway and membrane trafficking. Wild-type myotubularin can directly dephosphorylate PI3P and PI4P in vitro. Thus, it decreases PI3P levels by down-regulating PI3K activity and by facilitating the degradation of PI3P.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité