Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGLL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9185R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9185R-A488
Anti-VGLL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The transcriptional enhancer factor-1 (TEF-1) family of transcription factors regulate tissue-specific gene expression in muscle and placenta. The mechanism whereby TEF-1 confers tissue specificity depends largely on the interaction of TEF-1 with tissue-specific cofactors. Transcription cofactor Vgl-4 (vestigial-like protein 4) is a 290 amino acid nuclear protein that interacts with TEF-1 and MEF-2. Vgl-4 is the only member of the vestigial-like family that is expressed in heart. Overexpression of Vgl-4 in cardiac myocytes interferes with basal expression and ?-adrenergic receptor-dependent activation of a TEF-1 dependent skeletal ?actin promoter. This suggests that Vgl-4 counteracts ?-adrenergic activation of gene expression in cardiomyocytes. There are two isoforms of Vgl-4 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VGLL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité