Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9194R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9194R-A488
Anti-IGSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
IGSF1 is a highly glycolylated immunoglobulin domain-containing protein. IGSF1 has been shown to act as a coreceptor in inhibin signaling, however, it does not appear to be a high-affinity inhibin receptor by itself. May reduce or inhibit activin A signaling and is believed to be necessary in the mediation of specific effects of inhibin B on activin-stimulated transcription. IGSF1 has been found to interact with several members of the ACVR family and possibly some members of the BMPR group. There are 3 known isoforms of IGSF1, with 1 and 2 likely being multi-pass membrane proteins. Isoform 3 is believed to be expressed as a secreted form. Expression is high in pancreas, testis and fetal liver, while heart, prostate and small intestine show only moderate expression. IGSF1 may be found at very low levels in brain, muscle, thymus, ovary, colon, fetal lung and fetal kidney. Isoform 3 has been detected in pituitary gland.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité