Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9196R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9196R-A647
Anti-IGSF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
IGSF3, also known as V8 or EWI-3, is a 1,214 amino acid protein. Widely expressed with predominant expression in kidney, placenta and lung, IGSF3 localizes to the membrane and contains an N-terminal signal peptide, eight immunoglobulin (Ig) domains and a transmembrane segment. IGSF3 exhibits strong sequence and structural similarity to CD101 (32% identity), a leukocyte surface protein with seven Ig domains that is believed to play a role in T-cell activation. Despite the structural similarities between IGSF3 and CD101, IGSF3 is not expressed in peripheral blood lymphocytes and does not appear to participate in an immune function. Based on its subcellular localization and the presence of the eight Ig domains, IGSF3 is hypothesized to function as a surface receptor or as a cell adhesion molecule.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité