Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9200R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9200R-CY3
Anti-IGSF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ig (immunoglobulin) superfamily members exhibit functional characteristics including immune responses, growth factor signaling and cell adhesion. IGSF10 (immunoglobulin superfamily, member 10), also known as Calvaria mechanical force protein 608 (CMF608), is a 2,623 amino acid secreted protein that contains an N-terminal signal peptide, six leucine-rich repeats (LRRs), and 12 immunoglobulin-like repeats. IGSF10 exists as multiple alternatively spliced isoforms, and is expressed in bone. Specifically, expression of IGSF10 is limited to mesenchymal osteochondroprogenitors with fibroblast-like morphology, where it is thought to be involved in the maintenance of the osteochondroprogenitor cells pool and its down-regulation precedes terminal differentiation. The gene encoding IGSF10 maps to chromosome 3, which comprises over 1,100 genes that include a chemokine receptor gene cluster as well as a variety of human cancer related loci.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité