Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9201R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9201R-CY3
Anti-IGSF11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
IGSF11 is also known as BTIGSF (brain and testis-specific immunoglobulin superfamily protein) or VSIG3 (V-set and immunoglobulin domain-containing protein 3) and is a 431 amino acid protein that is expressed as three isoforms. IGSF11 is highly expressed in testis and ovary and is also expressed in brain, kidney and skeletal muscle, localized to the cellular membrane as a single-pass membrane protein. IGSF11 is an immunoglobulin with V-type and C2-type domains that function in molecular recognition. When IGSF11 is in the trans position, it plays an important role in cell-cell adhesion via both homophilic and heterophilic interactions with other molecules. These cell–cell interactions are also thought to be important for neuronal cell interactions, such as neuron–neuron or neuron–glia interactions, which are important for the development and function of the central nervous system. In addition, IGSF11 might also be involved interactions between Sertoli cells and spermatocytes, which are important associations during spermatogenesis. The IGSF11 gene is commonly upregulated in gastric cancer and IGSF11 is highly expressed in many types of human tumors, indicating that it may be useful as a target for immunotherapy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité