Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CST9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9217R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9217R-CY5.5
Anti-CST9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The cystatin superfamily is a well-established family of cysteine protease inhibitors. All true cystatins inhibit cysteine peptidases of the papain family, such as cathepsins, while some also inhibit legumain family enzymes. The CRES (cystatin-related epididymal spermatogenic) protein defines a new subgroup in the family 2 cystatins of the cystatin superfamily. CRES proteins lack two of the three consensus sites necessary for the cystatin inhibition of C1 cysteine proteases. Due to their expression patterns, it is likely that CRES proteins may perform unique and tissue-specific functions in the reproductive and neuroendocrine systems. As a member of the CRES subfamily, Cystatin 9, also designated CLM, is a 159 amino acid protein that is expressed in heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle and pancreas. Cystatin 9 is thought to play a role in hematopoietic differentiation or inflammation. It has also been shown to be upregulated by LPS in some cancer cell lines, such as promyelocytic leukemia (HL-60) and myelomonocytic leukemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CST9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité