Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCH10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9245R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9245R-FITC
Anti-MARCH10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. MARCH10 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 10), also known as RNF190 (ring finger protein 190) or MARCH-X, is an 808 amino acid protein with one RING-CH-type zinc finger domain. MARCH10 may function as an E3 ubiquitin-protein ligase that accepts a ubiquitin residue from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme and immediately transfers that residue to a protein that is targeted for degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MARCH10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité