Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9252R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9252R-A647
Anti-RNF130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF130 (ring finger protein 130), also known as GP, G1RZFP (G1-related zinc finger protein) or GOLIATH, is a 419 amino acid single-pass type I membrane protein that shares similarity with a Drosophila zinc-finger protein found in mesoderm known as g1. RNF130 contains one PA (protease associated) domain and a single RING-type zinc finger. Implicated in the regulation of growth factor withdrawal-induced apoptosis of myeloid precursor cells, RNF130 is encoded by a gene located on human chromosome 5q35.3 and mouse chromosome 11 B1.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité