Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8603R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8603R-A555
Anti-HOXD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The Hox proteins play a role in patterns of embryonic development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. In vivo, the HoxD9 protein interacts with the autoregulatory and cross-regulatory enhancers of the murine HoxB1 and human HoxD9 genes. Specifically, the HoxD9 protein interacts with the human control region (HCR) of the HoxD9 gene, thus inducing transcription of the HoxD9 promoter. HoxD9 may be a multifunctional transcriptional regulator, as it contains different activation domains. Activation of HoxD9 depends on the structure of the target regulatory element, and results in differential cofactor interaction. The HoxD9 protein is expressed in the early stages of mouse joint development, primarily in the articular cartilage. HoxD9 transcripts are also detected in the synovial tissue of arthritic mice, but not in that of normal mice, suggesting that HoxD9 may have a role in the pathology of arthritis. Furthermore, the HoxD9 protein is highly expressed in the synoviocytes of patients with rheumatoid arthritis (RA), but not in osteoarthritis patients. The human HoxD9 protein is also differentially expressed in the human cervical cancer cell line HeLa, but is not expressed in the normal cervix and may thus play a role in tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HOXD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité