Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GJC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8697R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8697R-CY5
Anti-GJC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Connexin 29 belongs to the connexin family and is a member of the epsilon-type subfamily. Connexin 29 is a membrane bound, multi-pass protein also known as gap junction epsilon-1 protein. A connexon, consisting of connexin hexamers, is a membrane bound structure that is integral in the formation of a gap junction. One gap junction consists of a cluster of closely packed pairs of transmembrane channels, the connexons, through which materials of low molecular weight diffuse from one cell to a neighboring cell. Connexin 29 expression is restricted to the central nervous system and is present in brain, spinal cord, and sciatic nerve samples. It has been suggested that connexin 29 in the mature CNS contributes minimally to gap junctional intercellular communication in oligodendrocyte cell bodies. Rather, connexin 29 is targeted to myelin where it, along with connexin 32, may contribute to connexin-mediated communication between adjacent layers of uncompacted myelin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Connexin-29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité