Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TENM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9061R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9061R-A647
Anti-TENM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Teneurin-3, also known as Ten-3, TNM3 or ODZ3, is a 2,699 amino acid single-pass type II membrane protein that contains 25 YD repeats, 8 EGF-like domains, 5 NHL repeats and one teneurin N-terminal domain. Localized to the membrane and expressed in brain, testis and ovary, Teneurin-3 exists as a disulfide-liked homodimer that is thought to function as a cellular signal transducer. Additionally, Teneurin-3 may participate in eye-specific patterning in the visual pathway and is required for aligned binocular vision. The gene encoding Teneurin-3 maps to chromosome 4. Representing approximately 6% of the human genome, chromosome 4 contains nearly 900 genes, one of which is the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease. FGFR-3 is also encoded on chromosome 4 and has been associated with thanatophoric dwarfism, achondroplasia, Muenke syndrome and bladder cancer. Chromosome 4 is also tied to Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TENM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité