Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGXT2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9095R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9095R-HRP
Anti-AGXT2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Members of the class-III pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase family, such as AGXT2, catalyze the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. AGXT2 protects from asymmetric dimethylarginine (ADMA)-induced inhibition in nitric oxide (NO) production. Elevated blood concentrations of ADMA, a methyl derivate of the amino acid arginine and an endogenous inhibitor of nitric oxide (NO) synthase, is produced by the physiological degradation of methylated proteins and is found in association with diabetes, hypertension, congestive heart failure and atherosclerosis. AGXT2L2 (alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 2) is a 450 amino acid pyridoxal phosphate that exists as a homotetramer. Belonging to the class-III pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase family, AGXT2L2 localizes to the mitochondria and exists as three alternatively spliced isoforms. Encoded by a gene located on human chromosome 5q35.3, AGXT2L2 may have similar functions as AGXT2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AGXT2L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité