Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9144R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9144R-A350
Anti-UBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). Ubr2 (Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-2), also known as N-recognin-2, is a 1755 amino acid protein that contains one UBR-type zinc finger and one RING-type zinc finger. Participating in protein modification events within the N-end rule pathway, Ubr2 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that recognizes and binds proteins that contain destabilizing N-terminal residues, thereby leading to their ubiquitination and subsequent degradation. Mice lacking Ubr2 are infertile due to defects in male meiosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité