Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF165 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9258R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9258R-A350
Anti-RNF165 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The RING-type zinc finger motif is present in a number of viral and eukaryotic proteins and is made of a conserved cysteine-rich domain that is able to bind two zinc atoms. Proteins that contain this conserved domain are generally involved in protein-protein interactions and protein-DNA interactions. Specifically, they are thought to be involved in the ubiquitination pathway of protein degradation. RNF165 (RING finger protein 165) is a 346 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger. Via its RING-type zinc finger, RNF165 may play a role in transcriptional regulation and protein degradation events. The gene encoding RNF165 maps to human chromosome 18, which houses over 300 genes, including Trisomy 18, or Edwards syndrome, the second most common trisomy after Downs syndrome. Translocation between chromosome 18 and 14 is the most common translocation in cancers, and occurs in follicular lymphomas. Niemann-Pick disease, hereditary hemorrhagic telangiectasia and erythropoietic protoporphyria are also associated with chromosome 18.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF165
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité