Colonnes capillaires, BP624
Fournisseur: SGE a Trajan company
054827 054832 054835 054836 054842 054841 054840 054838
568-0268EA 733 EUR InStock
568-0268 558-0337 568-0272 558-0338 568-0274 568-0273 558-0339 558-0340
Colonnes capillaires, BP624
Colonnes pour chromatographie
Phase polaire utilisée pour l'analyse des composés organiques volatils EPA (EPA 624, SW-846 8240/8260), l'analyse d'alcool et pour USP G43.
Cyanopropylephényle polysiloxane
Température max. : 230/240 °C
Peuvent se substituer à: DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, AT-624, HP-624, 007-624, VB-624, ZB-624, HP-VOC, CP-Select624CB
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité