Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, Air Cushion, 32370
Fournisseur: ABEBA
32370/35 32370/36 32370/37 32370/38 32370/39 32370/40 32370/41 32370/42 32370/43 32370/44 32370/45 32370/46 32370/47
114-2217EA 77.5 EUR InStock
114-2217 114-2218 114-2219 114-2220 114-2221 114-2222 114-2223 114-2224 114-2225 114-2226 114-2227 114-2228 114-2229
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, Air Cushion, 32370
Chaussures et bottes
Extremely light ESD shoe made from microfibre with a PU sole resistant to hydrocarbons.
  • Air-cushioned PU walking sole with high slip resistance
  • Instep area with elastic band
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
Colour: White
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; O1, SRA
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité