Lunettes de sécurité, Tracker
Fournisseur: Bollé Safety
TRACPSI TRACPSF TRACWPCC5 TRACPSJ
111-0390EA 18 EUR InStock
111-0390 111-0461 BOLETRACWPCC5 BOLETRACPSJ
Lunettes de sécurité, Tracker
Lunettes
Ces lunettes de sécurité au design sportif haute protection sont dotées d'une monture et d'oculaires en PC, de branches droites, avec protections supérieures, inférieures et latérales.
  • Renfort en mousse interchangeable avec aérations indirectes
  • Bandeau réglable et embouts de branches en caoutchouc assurant un maintien parfait et une protection améliorée
  • Traitement anti-buée et anti-rayure
Poids: 52 g
EN 166
Certifications: EN 166
Information de livraison: Livrées avec une pochette en microfibres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité