VWR® FASTLoad, Pompes pour contrôle microbiologique
Fournisseur: VWR
VWR®
181-0188EA 1400 EUR InStock
181-0188 181-0189 181-0184 181-0185 181-0191 181-0182 181-0190
VWR® FASTLoad, Pompes pour contrôle microbiologique
Pompe Pompes péristaltiques
Les pompes pour contrôle microbiologique FASTLoad de VWR® fournissent des débits extrêmement précis et reproductibles allant de 0,8 à 1312 ml/min.
3 modèles : contrôle manuel, automatique, programmable (tous IP 40).
  • Vitesse/débit variable
  • Tube facile à changer grâce à la tête de pompe FASTLoad
  • Trois rotors à rouleaux
  • Têtes de pompe empilables (sauf pompe à contrôle manuel)
  • Clavier de commande convivial avec affichage alphanumérique sur 2 lignes
  • Épaisseur de paroi acceptée pour toutes les pompes : 1,6 mm
Contrôle manuel :
Contrôle manuel simple
Vitesse comprise entre 15 et 150 tr/min
Moteur à balais remplaçables
Contrôle automatique:
Contrôle manuel et analogique
Vitesse comprise entre 10 et 250 tr/min
Contrôle de la vitesse à distance, Arrêt/Démarrage/Inversion à distance
Contrôle programmable:
Contrôle manuel, analogique et numérique
Vitesse comprise entre 10 et 250 tr/min
Sélecteur de taille de tube : 6 tailles de tubes
Contrôle de la vitesse à distance, arrêt/démarrage/inversion à distance
Dosage simple ou répété
ID de tube et débit pour pompe manuelle:
ID de tube (mm) : 0,8 mm − débit (ml/min) : 0,8 ~ 12
ID de tube (mm) : 1,6 mm − débit (ml/min) : 4,2 ~ 42
ID de tube (mm) : 3,2 mm − débit (ml/min) : 16 ~ 160
ID de tube (mm) : 4,8 mm − débit (ml/min) : 35 ~ 350
ID de tube (mm) : 6,3 mm − débit (ml/min) : 56 ~ 560
ID de tube (mm) : 8,0 mm − débit (ml/min) : 78 ~ 780
ID de tube et débit pour pompes à régulation automatique et programmables:
ID de tube (mm) : 0,8 mm − débit (ml/min) : 0,8 ~ 19
ID de tube (mm) : 1,6 mm − débit (ml/min): 2,8 ~ 70
ID de tube (mm) : 3,2 mm − débit (ml/min): 11 ~ 270
ID de tube (mm) : 4,8 mm − débit (ml/min): 24 ~ 587
ID de tube (mm) : 6,3 mm − débit (ml/min): 38 ~ 937
ID de tube (mm) : 8,0 mm − débit (ml/min): 53 ~ 1312
Information de livraison: Livré avec une interface de signal informatique RS232.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité